Läs mer
TAK-632, MedChemExpress
Produktkod. 16436926
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16436926 100 mg -
16402887 50 mg -
16486808 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16436926 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15767
MedChemExpress TAK-632 is a potent pan-RAF inhibitor with IC50 of 1.4, 2.4 and 8.3 nM for CRAF, BRAFV600E, BRAFWT, respectively.
TAK-632 is a potent pan-RAF inhibitor with IC50 of 1.4, 2.4 and 8.3 nM for CRAF, BRAFV600E, BRAFWT, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TAK-632
CAS 1228591-30-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H18F4N4O3S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (180.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC(OC2=CC=C3N=C(NC(C4CC4)=O)SC3=C2C#N)=CC=C1F)CC5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5
Molekylvikt (g/mol) 554.52
Formel vikt 554.52
Procent renhet 98.46%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease