Läs mer
TAK-733, MedChemExpress
Produktkod. 16495688
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495688 10 mg
16438387 5 mg
16421857 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16495688 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13449
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress TAK-733 is a potent and selective MEK allosteric site inhibitor with an IC50 of 3.2 nM.
TAK-733 is a potent and selective MEK allosteric site inhibitor with an IC50 of 3.2 nM.
Specifications
Kemiskt namn eller material TAK-733
CAS 1035555-63-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H15F2IN4O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (65.45 mM)
LEDER O=C1C(C(NC2=CC=C(I)C=C2F)=C(F)C(N3C)=O)=C3N=CN1C[C@@H](O)CO
Molekylvikt (g/mol) 504.23
Formel vikt 504.23
Procent renhet 96.99%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease