Läs mer
TAK-779, MedChemExpress
Beskrivning
TAK-779 is a potent and selective nonpeptide antagonist of CCR5 and CXCR3, with a Ki of 1.1 nM for CCR5, and effectively and selectively inhibits R5 HIV-1, with EC50 and EC90 of 1.2 nM and 5.7 nM, respectively, in MAGI-CCR5 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TAK-779 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 229005-80-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H39ClN2O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Takeda 779 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (47.07 mM) ∣H2O : 16.66 mg/mL (31.37 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |