Läs mer
TAK-901, MedChemExpress
Beskrivning
TAK-901 is a multi-targeted aurora inhibitor with IC50s of 21 and 15 nM for aurora A and B, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TAK-901 |
| CAS | 934541-31-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H32N4O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2 mg/mL (3.96 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(NC1CCN(CC1)C)C2=C(C3=C(C4=CC(C)=CN=C4N3)C(C5=CC=CC(S(=O)(CC)=O)=C5)=C2)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 504.64 |
| Formel vikt | 504.64 |
| Visa mer |