Läs mer
Agilent BioTek Take3 och Take3 Trio Micro-Volume mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10626785 Handla allt Agilent BioTek Produkter
Antal positioner:
16
48
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10626785
Brand: Agilent BioTek TAKE3SN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Take3 och Take3 Trio Micro-Volume-plattor utökar funktionaliteten hos mikroplattspektrofotometrarna, multi-mode och hybridläsare, samtidigt som de minskar provvolymer, kostnader och tid som krävs för rutinmässig kvantifiering
Mät upp till 16 (Take3 ) eller 48 (Take3 Trio) μ2 L prover åt gången utan utspädning eller specialbehandling.
  • Kompatibel med Agilent BioTek Eon, Epok, Synergy, PowerWave XS2 spektrofotometrar
  • Inkluderar Gen5 programvara med förprogrammerade mikrovolymer nukleinsyra- och proteinkvantifieringsprotokoll
  • Absorbans- och fluorescensdetektionsförmåga
  • Enkelt underhåll: torka helt enkelt av provplatser
  • Robust design
  • Take3 Trio har två platser för BioCell mätningar
  • Läs mikrofläckar, BioCells eller standardkyvetter
Take3 (11-120-571) erbjuder:
  • 16 mikrofläckar för μ2 L prover; två platser för egendom BioCell mått (BioCell tillval) och en plats för standardkyvettmått
  • Take3 Trio (11-120-613) erbjuder:
    • 48 mikrofläckar för 2 μL prover; två platser för egendom BioCell mått (BioCell frivillig)
    Nukleinsyra- och proteinkvantifiering, in-situ fluorometrisk proteinkvantifiering, 260/280 och 260/230 proteinrenhetsmätningar, mycket låg volym in-situ BCA analys, spektral skanning av enstaka eller flera lågvolymprover
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    För användning med (applikation) Nukleinsyra- och proteinkvantifiering, in-situ fluorometrisk Pprotein-kvantifiering, 260/280 och 260/230 proteinrenhetsmätningar, mycket låg volym in-situ BCA analys, spektral skanning av enstaka eller flera lågvolymprover
    Antal positioner 16