Läs mer
Tocris Bioscience™ Takinib
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7235739
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18708756
Marca: Tocris Bioscience™ 6430/25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Potent and selective TAK1/MAP3K7 kinase inhibitor
Takinib is a potent and selective TAK1/MAP3K7 kinase inhibitor (IC50 = 8.2-9.5 nM). Selective for TAK1 over IRAK4, IRAK1, GCK, CLK2 and MINK1 (IC50 values = 120, 390, 430, 430 and 1900 nM, respectively). Demonstrates weak inhibition at Src and Yes1. Exhibits no inhibition of MAP2K or other MAP3K family members. Induces apoptosis following TNF-α stimulation in in vitro models of rheumatoid arthritis and metastatic breast cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material N1-(1-Propyl-1 H-benzimidazol-2-yl)-1,3-benzenedicarboxamide
CAS 1111556-37-6
Kvantitet 25 mg
Mål Other Kinase Inhibitors
Molekylformel C18H18N4O2
Renhet 0.98
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado