Läs mer
Takinib, MedChemExpress
Produktkod. p-200098101
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16496577
Brand: Medchem Express HY103490
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Takinib (EDHS-206) is an orally active and selective TAK1 inhibitor (IC50=9.5 nM), more than 1.5 log more potent than the second and third ranked targets, IRAK4 (120 nM) and IRAK1 (390 nM), respectively.
Takinib is an inhibitor of autophosphorylated TAK1 that non-competitively binds within the ATP binding pocket. Takinib induces apoptosis following TNFα stimulation in cell models of rheumatoid arthritis and metastatic breast cancer. Takinib is also a P. falciparum protein kinase 9 (PfPK9) inhibitor (KD(app) of 0.46 μM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Takinib
Fysisk form Solid
CAS 1111556-37-6
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18N4O2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym EDHS-206
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (155.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCN1C2=CC=CC=C2N=C1NC(C3=CC(C(N)=O)=CC=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 322.36
Formel vikt 322.36
Procent renhet 99.15%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.