Läs mer
Tocris Bioscience™ Takinib
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7235739
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Produktkod. 18708756
Brand: Tocris Bioscience™ 6430/25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective TAK1/MAP3K7 kinase inhibitor
Takinib is a potent and selective TAK1/MAP3K7 kinase inhibitor (IC50 = 8.2-9.5 nM). Selective for TAK1 over IRAK4, IRAK1, GCK, CLK2 and MINK1 (IC50 values = 120, 390, 430, 430 and 1900 nM, respectively). Demonstrates weak inhibition at Src and Yes1. Exhibits no inhibition of MAP2K or other MAP3K family members. Induces apoptosis following TNF-α stimulation in in vitro models of rheumatoid arthritis and metastatic breast cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N1-(1-Propyl-1 H-benzimidazol-2-yl)-1,3-benzenedicarboxamide
CAS 1111556-37-6
Kvantitet 25 mg
Mål Other Kinase Inhibitors
Molekylformel C18H18N4O2
Renhet 0.98