Läs mer
Tocris Bioscience™ Talabostat Mesylate
Beskrivelse
Talabostat mesylate is a potent DPP IV inhibitor (IC50 values are <4, 4, 11, 310 and 560 nM at DPP4, DPP8, DPP9, DPP7 and FAP, respectively). Activates the inflammasome sensor protein NLRP1b and selectively triggers pyroptosis in monocytes and macrophages. Induces immune-mediated tumor regression in multiple mouse models of cancer. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | B-[(2R)-1-[(2S)-2-Amino-3-methyl-1-oxobutyl]-2-pyrrolidinyl]boronic acid methanesulfonate |
| CAS | 150080-09-4 |
| Synonym | Val-boroPro, BXCL 701 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C9H19BN2O3.CH3SO3H |
| Formel vikt | 310.18 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?