Läs mer
Talabostat mesylate, MedChemExpress
Beskrivning
Antineoplastic and hematopoiesis- stimulating activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Talabostat mesylate |
| CAS | 150080-09-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H23BN2O6S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Val-boroPro mesylatePT100 mesylate |
| Löslighetsinformation | H2O : 250 mg/mL (805.98 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 40 mg/mL (128.96 mM) |
| LEDER | CC(C)[C@H](N)C(N1[C@H](B(O)O)CCC1)=O.CS(=O)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.18 |
| Visa mer |