Läs mer
Taladegib, MedChemExpress
Produktkod. 16488277
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488277 5 mg
16476126 100 mg
16471747 50 mg
16405588 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16488277 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13242
MedChemExpress Taladegib (LY2940680) is an antagonist of the smoothened receptor.
Taladegib (LY2940680) is an antagonist of the smoothened receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Taladegib
CAS 1258861-20-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H24F4N6O
Kvantitet 5 mg
Synonym LY2940680
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (97.56 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1N=CC=C1C2=C3C(C=CC=C3)=C(N=N2)N4CCC(CC4)N(C)C(C5=C(C=C(C=C5)F)C(F)(F)F)=O
Molekylvikt (g/mol) 512.5
Formel vikt 512.5
Procent renhet 99.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death