Läs mer
(-)-Talarozole, MedChemExpress
Produktkod. 16481439
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481439 1 mg
16468777 5 mg
16466178 10 mg
16432317 50 mg
16413446 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16481439 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14802D
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress (-)-Talarozole is a potent inhibitor of retinoic acid metabolism extracted from patent WO 1997049704 A1.
(-)-Talarozole is a potent inhibitor of retinoic acid metabolism extracted from patent WO 1997049704 A1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Talarozole
Fysisk form Solid
CAS 201410-67-5
Färg Off-White
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H23N5S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 72.5 mg/mL (192.05 mM)
LEDER CCC(CC)C(C1=CC=C(NC2=NC3=CC=CC=C3S2)C=C1)N4N=CN=C4.[(-)].[Rotation]
Molekylvikt (g/mol) 377.51
Formel vikt 377.51
Procent renhet 98.02%