Läs mer
Talazoparib, MedChemExpress
Beskrivning
Talazoparib (BMN-673) is a highly potent, orally active PARP1/2 inhibitor.Talazoparib inhibits PARP1 and PARP2 enzyme activity with Kis of 1.2 nM and 0.87 nM, respectively. Talazoparib has antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Talazoparib |
| CAS | 1207456-01-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H14F2N6O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | BMN-673 LT-673 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (65.73 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@H]2C5=NC=NN5C |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.35 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Spot an opportunity for improvement?