Läs mer
Talazoparib, MedChemExpress
Produktkod. 16477056
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477056 100 mg -
16473037 50 mg -
16451216 200 mg -
16459527 5 mg -
16406988 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16477056 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16106
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Talazoparib (BMN-673) is a highly potent, orally active PARP1/2 inhibitor.Talazoparib inhibits PARP1 and PARP2 enzyme activity with Kis of 1.2 nM and 0.87 nM, respectively. Talazoparib has antitumor activity.
Talazoparib (BMN-673) is a highly potent, orally active PARP1/2 inhibitor.Talazoparib inhibits PARP1 and PARP2 enzyme activity with Kis of 1.2 nM and 0.87 nM, respectively. Talazoparib has antitumor activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Talazoparib
CAS 1207456-01-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H14F2N6O
Kvantitet 100 mg
Synonym BMN-673 LT-673
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (65.73 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@H]2C5=NC=NN5C
Molekylvikt (g/mol) 380.35
Formel vikt 380.35
Procent renhet 98.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.