Läs mer
Talazoparib tosylate, MedChemExpress
Beskrivning
Talazoparib tosylate (BMN 673ts) is a novel, potent and orally available PARP1/2 inhibitor with an IC50 of 0.57 nM for PARP1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Talazoparib tosylate |
| CAS | 1373431-65-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H22F2N6O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | BMN 673ts |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 108 mg/mL (195.46 mM) |
| LEDER | O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@H]2C5=NC=NN5C.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 552.55 |
| Visa mer |