Läs mer
Talazoparib Tosylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Talazoparib Tosylate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14F2N6O.C7H8O3S/c1-27-18(22-8-23-27)15-16(9-2-4-10(20)5-3-9)24-13-7-11(21)6-12-14(13)17(15)25-26-19(12)28;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-8,15-16,24H,1H3,(H,26,28);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t15-,16-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 552.1391 |