Läs mer
OHAUS™ Stödstång och klämsats
Handla allt Ohaus Produkter
Färg:
Silver
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För alla kokplattor eller kokplattor
- Inkluderar en 45,7 cm (18 tum), stödstång i rostfritt stål, termometer-/temperatursondsförlängningsklämma, 3-stifts medium svängbar klämma och krokkoppling
Uppfyllande
UL, cUL, CE-märkt
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | Ea. |
| Typ | Klämsats |
| Material | Nickelpläterad |
| Inkluderar | 18 tum stödstång, termometer/temperatursonds förlängningsklämma, 3-stifts medium svängbar klämma och krokkoppling |
| För användning med (utrustning) | Kokplattor, omrörare och kokplattor och omrörare |
| Beskrivning | Stödstång och klämsats |
| Färg | Silver |
| Typ av käke | 3-stift medellång vridbar klämma |
| Diameter (metrisk) Insida | 0 till 69 mm |