missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Talc, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Talc |
| CAS | 14807-96-6 |
| Molekylformel | 3 Mg O . 4 O2 Si . H2 O |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Talc, hydrated magnesium silicate |
| InChI formel | InChI=1S/3Mg.4O2Si.H2O.3O/c;;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;;1H2;;; |
| LEDER | O.O=[Mg].O=[Mg].O=[Mg].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O |
| IUPAC-namn | dioxosilane;oxomagnesium;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.27 |
| Formel vikt | 377.8175 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?