Läs mer
Invitrogen™ Tali™ Cellanalysbilder
Beskrivning
De Tali™ Cellular Analysis Slides är speciellt utformade för användning med Tali™ Bildbaserad cytometer. Varje objektglas innehåller två separata, slutna analyskammare utformade för att rymma 25μ L prov per kammare. Varje låda innehåller 50 objektglas.
Redo att använda för din bekvämlighet
Varje Tali™ Cellular Analysis-objektglas är försteriliserat och individuellt förpackat. Sedan Tali™ Bildbaserad cytometer är ett fluorescerande cellulärt analysinstrument, objektglasen är sammansatta av lågfluorescerande plast. Sliderna är av engångstyp; efter användning kan objektglasen slängas med ditt vanliga biologiska avfall.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Cellanalysbild |
| Produktlinje | Tali |
| För användning med (utrustning) | Tali™ Bildbaserad cytometer |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Innehåll och lagring | Innehåller en låda med 50 objektglas. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Kvantitet | 50 objektglas |
| Frakt skick | Rumstemperatur |