Läs mer
Talipexole dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Talipexole dihydrochloride (B-HT 920 dihydrochloride) is a dopamine D2 receptor agonist, α2-adrenoceptor agonist and 5-HT3 receptor antagonist, which displays antiParkinsonian activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Talipexole dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 36085-73-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H17Cl2N3S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | B-HT 920 dihydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 28 mg/mL (99.21 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |