Läs mer
BRAND™ Höga bägare av borosilikatglas
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Med examen och pip
- Levereras i förpackningar om 10 st
- Med etikettyta
- Enl. enligt DIN 12331/ISO 3819
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 80 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) Yttre | 150 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Typ | Bägare |
| Graderad | Ja |
| skala | Tryckt skala |
| Stil | Hög form |