Läs mer
BRAND™ Höga bägare av borosilikatglas
Produktkod. 10692242 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10692242 100 mL Paket med 10
10191391 50 mL Paket med 10
10253681 150 mL Paket med 10
10632442 250 mL Paket med 10
10632632 400 mL Paket med 10
10243731 600 mL Paket med 10
10601672 1000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10692242 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 90624
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa bägare erbjuder mekanisk stabilitet, motståndskraft mot termisk chock och kemikalier och är utmärkta för allmän laboratorieanvändning.
  • Med examen och pip
  • Levereras i förpackningar om 10 st
  • Med etikettyta
  • Enl. enligt DIN 12331/ISO 3819
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 48 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 80 mm
Inkluderar Pip
Kvantitet 10
Typ Bägare
Graderad Ja
skala Tryckt skala
Stil Hög form