Beskrivning
- WHEATON™ Rörformade dram-flaskor tillverkas av klart 5.1 expansionsborosilikatglas och använder WHEATON™ svarta polypropenkapslar med folieliner
- Både flaskor och kapslar är lämpliga för förvaring, visning, provinsamling och apoteksapplikationer
- Flaskorna har en buttress-gänga finish och passar med buttress-gängan svarta polypropen-dram flasklocken med folieliner och varierar i volym från 1,75 ml till 28 ml i volym
- Svarta polypropenfoliefodrade flaskkapslar säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20.25 mm |
| Material | Borosilikatglas (Typ 1, Klass B) |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 7 ml |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Kvantitet | 264/Förpackning |
| Markeringspunkt | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |