Läs mer
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Produktkod. 30286525 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Kvantitet:
140/Förp.
190/Förpackning
231/Förpackning
264/Förpackning
399/Förp.
666/Förpackning
882/Förpackning
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Kvantitet
30286525 1,75 ml 882/Förpackning
30286527 3,5 ml 666/Förpackning
30286522 7 ml 399/Förp.
30286517 10,5 ml 399/Förp.
30286518 14 ml 264/Förpackning
30286521 21 ml 231/Förpackning
30286514 28 ml 190/Förpackning
30286508 7 ml 264/Förpackning
30286519 14 ml 190/Förpackning
30286504 28 ml 140/Förp.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30286525 Leverantör WHEATON™ Leverantörsnummer 151061
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rörformiga flaskor
  • WHEATON™ Rörformade dram-flaskor tillverkas av klart 5.1 expansionsborosilikatglas och använder WHEATON™ svarta polypropenkapslar med folieliner
  • Både flaskor och kapslar är lämpliga för förvaring, visning, provinsamling och apoteksapplikationer
  • Flaskorna har en buttress-gänga finish och passar med buttress-gängan svarta polypropen-dram flasklocken med folieliner och varierar i volym från 1,75 ml till 28 ml i volym
  • Svarta polypropenfoliefodrade flaskkapslar säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.25 mm
Material Borosilikatglas (Typ 1, Klass B)
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 1,75 ml
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 882/Förpackning
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 36 mm
Produkttyp Flaska