Läs mer
Fisherbrand™ Provflaskor av glas
Produktkod. 15324779 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
3,5 ml
7 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 399
Paket med 666
Produktkod. 15324779
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med instickslock. Fisherbrand™ Glasprovflaskor är tillverkade av klart neutralt glas av typ 1B.
  • Platt botten
  • Borsilikatglas
  • Lämplig för applikationer för media, diagnostik, lagring, visning och provinsamling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 3,5 ml
Stil Hög form
Basstil Plan
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Push-in mössa
Höjd (metrisk) 46 mm
Kvantitet 666/Pk.
Typ Flaska med platt botten