Läs mer
Brand™ Högformade glasbägare
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av Boro 3.3 glas
- Enl. enligt DIN 12 331/ISO 3819
- Paket om 2
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 135 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) Yttre | 280 mm |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Typ | Glasbägare |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3819, DIN 12331 |