Läs mer
Witeg™ Höga formglasbägare
Beskrivning
- Lång form
- Enligt DIN 12331, ISO 3819
- Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas 3.3
- Med pip för enkel hällning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | Pip |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3819, DIN 12331 |
| Stil | Hög form |