Learn More
BRAND™ Hög form graderad bägare med pip
Product Code. 15212929 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
Unit Size:
Paket med 10
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
15212929 2000 mL Paket med 10
1 options
Product Code. 15212929 Supplier BRAND™ Supplier No. 90663
I lager
Tall Form Beaker inkluderar graderingsmärken och en pip.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Med examen och pip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
Inkluderar Pip
Typ Högformad bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285