Läs mer
Kartell™ Långformade graderade mätcylindrar
Produktkod. 12655686
Change view
Examen:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
100 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 30
Paket med 6
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Examen unitSize Kapacitet (metrisk)
12655686 200 mL - -
15845577 10 mL Paket med 30 -
12593267 20 mL Paket med 12 -
15815577 2 mL Paket med 10 10 mL
15825577 5 mL Paket med 30 -
15865577 100 mL Paket med 6 -
15835577 10 mL Paket med 30 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12655686 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0257700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mäter noggrant volymen av en vätska. Kartell™ Högformade graderade mätcylindrar använder horisontella markerade linjer för att hjälpa till att mäta olika volymer av en vätska.
  • Hög form
  • Cirkulär bas
  • God kemikaliebeständighet
  • Permanenta graderingar gjutna till cylindrar
  • Tål temperaturer upp till 170 °C
  • Lämplig för applikationer med livsmedel
  • Ingen vätning och ingen menisk
Specifikationer
Klass B
Examen 200 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Max. Temperatur 170 °C
Indelning 20mL
Form Cylindrisk
För användning med (applikation) Livsmedel
Skala Färg Blått
Höjd (metrisk) 531 mm
Typ Graderad mätcylinder