Läs mer
Kartell™ Långformade graderade mätcylindrar
Produktkod. 15815577
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
Examen:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
100 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 30
Paket med 6
Produktkod. 15815577
Brand: Kartell™ 0257000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mäter noggrant volymen av en vätska. Kartell™ Högformade graderade mätcylindrar använder horisontella markerade linjer för att hjälpa till att mäta olika volymer av en vätska.
  • TPX™ Polymetylpenten (PMP ) - lätt, funktionell polymer med en unik kombination av transparens, värme- och kemikaliebeständiga egenskaper
  • Överensstämmer med ISO 6706 - 1981 (E) och BS 5404 del 2 1977
  • Kan användas för vätskor upp till 170 °C
  • Ingen vätning
  • Ingen menisk
  • Permanenta graderingar för reproducerbarhet
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material PMP
Certifikat och efterlevnad ISO 6706-1981 (E), BS 5404 del 2 1977
Klass B
Kvantitet 10/pk
Examen 2 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Max. Temperatur 170 °C
Form Rund
För användning med (applikation) Livsmedel
Skala Färg Blått
Höjd (metrisk) 139 mm
Typ Ograderad mätcylinder