Läs mer
Kartell™ Långformade graderade mätcylindrar
Beskrivning
- Hög form
- Cirkulär bas
- God kemikaliebeständighet
- Permanenta graderingar gjutna till cylindrar
- Tål temperaturer upp till 170 °C
- Lämplig för applikationer med livsmedel
- Ingen vätning och ingen menisk
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | B |
| Examen | 10 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Max. Temperatur | 170 °C |
| Indelning | 1mL |
| Form | Cylindrisk |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Skala Färg | Blått |
| Höjd (metrisk) | 249 mm |
| Typ | Graderad mätcylinder |