Läs mer
Haldenwanger™ Högformade porslinsdeglar utan lock
Kapacitet (metrisk):
11 mL
24 mL
40 mL
120 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Porcelain |
| Avsluta | Glazed |
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 40mm |
| Höjd (metrisk) | 50mm |
| Produkttyp | Tall Form Porcelain Crucibles |