Läs mer
Haldenwanger™ Högformade porslinsdeglar utan lock
Produktkod. 12338825
Change view
Kapacitet (metrisk):
11 ml
24 ml
40 ml
120 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12338825 120 ml Paket med 5
12376507 11 ml Paket med 10
12306517 40 ml Paket med 10
12396507 24 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12338825 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 79C/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 SEK
    980.78 SEK / Paket med 5
    Save 219.22 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Tall Form Porcelain Crucibles har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
  • 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Material Porslin
Avsluta Glaserade
Kapacitet (metrisk) 120 ml
Diameter (metrisk) Yttre 60mm
Höjd (metrisk) 75mm
Produkttyp Porslinsdeglar i hög form