Läs mer
Haldenwanger™ Högformade porslinsdeglar utan lock
Kapacitet (metrisk):
11 ml
24 ml
40 ml
120 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
- 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
- Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Porslin |
| Avsluta | Glaserade |
| Kapacitet (metrisk) | 11 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 26mm |
| Höjd (metrisk) | 33mm |
| Produkttyp | Porslinsdeglar i hög form |