Läs mer
BICASA Högt laboratorieskåp
Produktkod. 30057606 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Gångjärnssida:
Höger
Vänster
Färg:
Antracit
Blått
Rött
ljusgrå
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gångjärnssida Färg
30057606 Vänster Rött
30057545 Vänster ljusgrå
30057596 Vänster Antracit
30057555 Vänster Blått
30057593 Höger Antracit
30057576 Höger Blått
30057541 Höger Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30057606 Leverantör BICASA Leverantörsnummer TCD.0600.2003.LHR
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
TALL förvaringsskåp är tillverkat av brandskyddande spånskiva och har 4 hyllplan.
  • Högt förvaringsskåp
  • EN 16121:2017 certifierad/uppfylld
  • Utjämningssockel av metallram
  • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Brandskyddande spånskiva BODY mm 19 tjocklek
  • Ljusgrå färg (2 dekorativa)
  • Stålplåtshyllor (höjdjusterbara)
  • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Solid gångjärnsdörr
  • 270° öppning Automatisk håll-stängning
  • Ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
  • Garderobslås med spärr som standard
Specifikationer
Produkttyp Förvaringsenhet
Färg Rött
Typ av skåp Förvaring
Certifikat och efterlevnad EN 16121:2017 Certifierad
Mått (L x B x H) (480 + 20) x 600 x 2030 mm
Dörrtyp Med gångjärn
Avsluta Pulverlackerad
Rammaterial Melamin
Gångjärnssida Vänster
Antal dörrar 1
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor 4
Pluggtyp Hold (Håll)
Bredd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 600 mm
Med hjul Nej
Material Melamin