Läs mer
BICASA Högt laboratorieskåp
Produktkod. p-200080444 Handla allt BICASA Produkter
Gångjärnssida:
Höger
Vänster
Färg:
Antracit
Blått
Rött
ljusgrå
Produktkod. 30057545
Brand: BICASA TCD.0600.2003.LH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TALL förvaringsskåp är tillverkat av brandskyddande spånskiva och har 4 hyllplan.
  • Högt förvaringsskåp
  • EN 16121:2017 certifierad/uppfylld
  • Utjämningssockel av metallram
  • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Brandskyddande spånskiva BODY mm 19 tjocklek
  • Ljusgrå färg (2 dekorativa)
  • Stålplåtshyllor (höjdjusterbara)
  • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Solid gångjärnsdörr
  • 270° öppning Automatisk håll-stängning
  • Ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
  • Garderobslås med spärr som standard
Specifikationer
Produkttyp Förvaringsenhet
Färg ljusgrå
Typ av skåp Förvaring
Certifikat och efterlevnad EN 16121:2017 Certifierad
Mått (L x B x H) (480 + 20) x 600 x 2030 mm
Dörrtyp Med gångjärn
Avsluta Pulverlackerad
Rammaterial Melamin
Gångjärnssida Vänster
Antal dörrar 1
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor 4
Pluggtyp Hold (Håll)
Bredd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 600 mm
Med hjul Nej
Material Melamin