Läs mer
BICASA Högt laboratorieskåp
Produktkod. 17407403 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Mått (D x B x H):
460 x 600 x 2030 mm
460 x 900 x 2030 mm
600 x 500 x 2030 mm
900 x 500 x 2030 mm
1200 x 500 x 2030 mm
460 x 1200 x 2030 mm
Dörrtyp:
Fast
Öppen front
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Dörrtyp
17407403 600 x 500 x 2030 mm Fast
17417403 900 x 500 x 2030 mm Fast
17427403 1200 x 500 x 2030 mm Fast
17437403 460 x 600 x 2030 mm Öppen front
17447403 460 x 900 x 2030 mm Öppen front
17457403 460 x 1200 x 2030 mm Öppen front
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17407403 missing translation for 'mfr' BICASA missing translation for 'supplierNo' TCD.0600.2003
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högt laboratorieskåp är tillverkat av brandhämmande spånskiva och har 4 hyllplan.
  • Högt förvaringsskåp
  • EN 16121:2017 Certifiering/överensstämmelse
  • Utjämningssockel av metallram
    • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Brandskyddande spånskiva BODY 19 mm tjocklek
    • Ljusgrå färg (2 dekorativa)
  • Stålplåtshyllor (höjdjusterbara)
    • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Solid gångjärnsdörr
    • 270° grader öppning Automatisk håll-stängning
    • Ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
    • Garderobslås med spärr som standard
  • Tillgängliga fasadfärger: grå, röd, blå, antracit
Especificaciones
Färg ljusgrå
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av skåp På utjämningssockel
Certifikat och efterlevnad EN 16121
Mått (D x B x H) 600 x 500 x 2030 mm
Dörrtyp Fast
Gångjärnssida Höger
Antal dörrar 1
Antal hyllor 4
Med hjul Nej
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.