Läs mer
BICASA Högt laboratorieskåp
Produktkod. 17417403 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Mått (D x B x H):
460 x 600 x 2030 mm
460 x 900 x 2030 mm
600 x 500 x 2030 mm
900 x 500 x 2030 mm
1200 x 500 x 2030 mm
460 x 1200 x 2030 mm
Dörrtyp:
Fast
Öppen front
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Dörrtyp
17417403 900 x 500 x 2030 mm Fast
17407403 600 x 500 x 2030 mm Fast
17427403 1200 x 500 x 2030 mm Fast
17437403 460 x 600 x 2030 mm Öppen front
17447403 460 x 900 x 2030 mm Öppen front
17457403 460 x 1200 x 2030 mm Öppen front
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17417403 Leverantör BICASA Leverantörsnummer TCD.0900.2003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högt laboratorieskåp är tillverkat av brandhämmande spånskiva och har 4 hyllplan.
  • Högt förvaringsskåp
  • EN 16121:2017 Certifiering/överensstämmelse
  • Utjämningssockel av metallram
    • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Brandskyddande spånskiva BODY 19 mm tjocklek
    • Ljusgrå färg (2 dekorativa)
  • Stålplåtshyllor (höjdjusterbara)
    • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Solid gångjärnsdörr
    • 270° grader öppning Automatisk håll-stängning
    • Ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
    • Garderobslås med spärr som standard
  • Tillgängliga fasadfärger: grå, röd, blå, antracit
Specifikationer
Färg ljusgrå
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av skåp På utjämningssockel
Certifikat och efterlevnad EN 16121
Mått (D x B x H) 900 x 500 x 2030 mm
Dörrtyp Fast
Gångjärnssida Vänster och höger
Antal dörrar 2
Antal hyllor 4
Med hjul Nej