Läs mer
BICASA Högt laboratorieskåp med dubbla dörrar
Produktkod. 30057569 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
1200 x (480 + 20) x 2030 mm
900 x (480 + 20) x 2030 mm
Färg:
Antracit
Blått
Rött
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Färg
30057569 900 x (480 + 20) x 2030 mm Antracit
30057585 900 x (480 + 20) x 2030 mm Blått
30057588 900 x (480 + 20) x 2030 mm Rött
30057595 1200 x (480 + 20) x 2030 mm Antracit
30057568 1200 x (480 + 20) x 2030 mm Blått
30057612 1200 x (480 + 20) x 2030 mm Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30057569 Leverantör BICASA Leverantörsnummer TCD.0900.2003A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TALL förvaringsskåp är tillverkat av brandskyddande spånskiva och har 4 hyllplan.
  • Högt förvaringsskåp
  • EN 16121:2017 certifierad/uppfylld
  • Utjämningssockel av metallram
  • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Brandskyddande spånskiva BODY 19 mm tjocklek
  • Ljusgrå färg (2 dekorativa)
  • Stålplåtshyllor (höjdjusterbara)
  • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Solid gångjärnsdörr
  • 270° öppning Automatisk håll-stängning
  • Ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
  • Garderobslås med spärr som standard
Specifikationer
Produkttyp Förvaringsenhet
Färg Antracit
Typ av skåp Förvaring
Mått (L x B x H) 900 x (480 + 20) x 2030 mm
Dörrtyp Dubbel
Rammaterial Melamin
Antal dörrar 2
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor 4
Pluggtyp Hold (Håll)
Bredd (engelska) 35,4 tum
Bredd (metrisk) 900 mm
Med hjul Nej
Material Melamin