Läs mer
BICASA Högt laboratorieskåp med dubbla dörrar
Produktkod. 30057588 Handla allt BICASA Produkter
Mått (L x B x H):
1200 x (480 + 20) x 2030 mm
900 x (480 + 20) x 2030 mm
Färg:
Antracit
Blått
Rött
Código de producto. 30057588
missing translation for 'mfr': BICASA TCD.0900.2003R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
TALL förvaringsskåp är tillverkat av brandskyddande spånskiva och har 4 hyllplan.
  • Högt förvaringsskåp
  • EN 16121:2017 certifierad/uppfylld
  • Utjämningssockel av metallram
  • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Brandskyddande spånskiva BODY 19 mm tjocklek
  • Ljusgrå färg (2 dekorativa)
  • Stålplåtshyllor (höjdjusterbara)
  • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Solid gångjärnsdörr
  • 270° öppning Automatisk håll-stängning
  • Ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
  • Garderobslås med spärr som standard
Especificaciones
Produkttyp Förvaringsenhet
Färg Rött
Typ av skåp Förvaringsskåp
Mått (L x B x H) 900 x (480 + 20) x 2030 mm
Dörrtyp Dubbel
Rammaterial Melamin
Antal dörrar 2
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor 4
Pluggtyp Hold (Håll)
Bredd (engelska) 35,4 tum
Bredd (metrisk) 900 mm
Med hjul Nej
Material Melamin
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado