Läs mer
BICASA Högt utdragbart skåp
Product Code. 30057609 Shop All BICASA Products
Change view
Click to view available options
Mått (L x B x H):
450 x 600 x 2030 mm
450 x 900 x 2030 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mått (L x B x H)
30057609 450 x 600 x 2030 mm
30057567 450 x 900 x 2030 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30057609 Supplier BICASA Supplier No. TC.PO.450.600.2003
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högt utdragsskåp Laboratorieskåp konstruerat med brandhämmande spånskiva. Har 5 höjdjusterbara polyuretanpulverlackerade stålplåtsbrickor.
  • Högt förvaringsskåp
  • Lämplig för EJ BRÄNNBART förråd
  • Utjämningssockel av metallram
  • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Brandskyddande spånskiva BODY 19 mm tjocklek
  • Ljusgrå färg (2 dekorativa)
  • Övre luftutsugsfläns 50 mm diameter
  • 5 höjdjusterbara stålplåtsbrickor
  • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Rejäl utdragsdörr
  • Ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
  • Ventilationsgaller
  • Fasadfärg: Ljusgrå
Specifications
Produkttyp Förvaringsskåp
Färg ljusgrå
Mått (L x B x H) 450 x 600 x 2030 mm
Antal hyllor 5
Material Melamin