Läs mer
BICASA Högt utdragbart skåp
Produktkod. p-200080443 Handla allt BICASA Produkter
Mått (L x B x H):
450 x 600 x 2030 mm
450 x 900 x 2030 mm
Produktkod. 30057609
Brand: BICASA TC.PO.450.600.2003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högt utdragsskåp Laboratorieskåp konstruerat med brandhämmande spånskiva. Har 5 höjdjusterbara polyuretanpulverlackerade stålplåtsbrickor.
  • Högt förvaringsskåp
  • Lämplig för EJ BRÄNNBART förråd
  • Utjämningssockel av metallram
  • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Brandskyddande spånskiva BODY 19 mm tjocklek
  • Ljusgrå färg (2 dekorativa)
  • Övre luftutsugsfläns 50 mm diameter
  • 5 höjdjusterbara stålplåtsbrickor
  • Ljusgrå matt bonderiserad polyuretan pulverlackering
  • Rejäl utdragsdörr
  • Ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
  • Ventilationsgaller
  • Fasadfärg: Ljusgrå
Specifikationer
Produkttyp Förvaringsskåp
Färg ljusgrå
Mått (L x B x H) 450 x 600 x 2030 mm
Antal hyllor 5
Material Melamin