Läs mer
Köttermann Högt säkerhetsskåp med dörrar
Produktkod. 17382129
Change view
Dörr stil:
Hopfällbar, Manuell-stäng
Med gångjärn, Autostängning
Antal hyllor:
3
4
6
Hold (Håll)
Inkluderar:
1 droppbricka
4 invändiga lådor
5 invändiga lådor
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil Antal hyllor Inkluderar
17382129 Med gångjärn, Autostängning Hold (Håll) 5 invändiga lådor
17362129 Med gångjärn, Autostängning 3 1 droppbricka
17372129 Med gångjärn, Autostängning 6 1 droppbricka
17312139 Med gångjärn, Autostängning 4 1 droppbricka
17302139 Hopfällbar, Manuell-stäng Hold (Håll) 4 invändiga lådor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17382129 Leverantör Köttermann Leverantörsnummer 37100031
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta höga säkerhetsförvaringsskåp erbjuder högsta säkerhet för brandfarliga farliga ämnen, och uppfyller brandbeständighetsklassstandarderna (Typ 90).
  • Olika versioner som uppfyller dina behov
  • Ytterligare förvaringsutrymme
  • Toppsäkerhet för brandfarliga farliga ämnen (Typ 90)
Specifikationer
Mått (D x B x H) 615 x 1200 x 1955 mm
Dörr stil Med gångjärn, Autostängning
Inkluderar 5 invändiga lådor
Antal dörrar 2
Antal hyllor Hold (Håll)