Läs mer
Köttermann Högt säkerhetsskåp med dörrar
Produktkod. p-7236285
Dörr stil:
Hopfällbar, Manuell-stäng
Med gångjärn, Autostängning
Antal hyllor:
3
4
6
Hold (Håll)
Inkluderar:
1 droppbricka
4 invändiga lådor
5 invändiga lådor
Produktkod. 17382129
Brand: Köttermann 37100031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Detta höga säkerhetsförvaringsskåp erbjuder högsta säkerhet för brandfarliga farliga ämnen, och uppfyller brandbeständighetsklassstandarderna (Typ 90).
  • Olika versioner som uppfyller dina behov
  • Ytterligare förvaringsutrymme
  • Toppsäkerhet för brandfarliga farliga ämnen (Typ 90)
Specifikationer
Mått (D x B x H) 615 x 1200 x 1955 mm
Dörr stil Med gångjärn, Autostängning
Inkluderar 5 invändiga lådor
Antal dörrar 2
Antal hyllor Hold (Håll)