Läs mer
Köttermann Högt säkerhetsskåp med lådor
Produktkod. 17322139
Change view
Antal dörrar:
1
2
Antal hyllor:
4
5
8
9
10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal dörrar Antal hyllor
17322139 1 4
17332139 1 5
17342139 2 8
17362139 2 9
17352139 2 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17322139 Leverantör Köttermann Leverantörsnummer 37100036
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta höga säkerhetsförvaringsskåp erbjuder högsta säkerhet för brandfarliga farliga ämnen, och uppfyller brandbeständighetsklassstandarderna (Typ 90).
  • Olika versioner som uppfyller dina behov
  • Ytterligare förvaringsutrymme
  • Toppsäkerhet för brandfarliga farliga ämnen (Typ 90)
Specifikationer
Mått (D x B x H) 853 x 450 x 1966 mm
Dörr stil Låda
Inkluderar 1 droppbricka
Antal dörrar 1
Antal hyllor 4