Läs mer
Fisherbrand™ Hög skjutlåda
Produktkod. 15186823 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tall Slide Box; Rymmer: 100 diabilder (76,2 x 50,8 mm)
Produktkod.
15186823 Tall Slide Box; Rymmer: 100 diabilder (76,2 x 50,8 mm)
1 options
Produktkod. 15186823
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring eller transport av objektglas i standardstorlek (25 x 75 mm och 1 x 3 tum). Tall Slide Box är konstruerad av robust ABS-plast med nickelspännegångjärn för robust användning.
  • Rymmer 100 diabilder i storlek: 3 x 2 tum. (76,2 x 50,8 mm)
  • För förvaring och transport
  • Locket ger nödvändigt utrymme för större höjd på diabilderna
  • Räfflade spår för att hålla enskilda diabilder på plats
  • Halkfritt foder i mjuk kork
  • Färg: blå
  • D x B x H: 2,4 x 8,2 x 6,9 tum. (60 x 208 x 175 mm)
Specifikationer
Typ Skjutförvaringslåda
Glidkapacitet 100
Färg Blått
Enheten håller 76,2 x 50,8 mm diabilder
För användning med (applikation) Förvaring och transport
Höjd (engelska) 6,88 tum.
Höjd (metrisk) 17.5 cm
Inkluderar Slide Inventory Sheet
Längd (engelska) 2,36 tum
Längd (metrisk) 6 cm
Material ABS
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 8,18 tum.
Bredd (metrisk) 20.8 cm
Fodermaterial Kork