Läs mer
Koettermann™ Höga förvaringsskåp
Produktkod. 14885291
Change view
Djup (metriskt):
500 mm
516 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
14885291 500 mm Varje
14855311 516 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 14885291 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 30100098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21600.00 SEK
    19208.46 SEK / Paket med 1
    Save 2391.54 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Produkttyp Högt förvaringsskåp
Typ av skåp Hög förvaring
Djup (metriskt) 500 mm
Mått (D x B x H) 500 x 900 x 1920 mm
Dörrtyp Skjutdörrar i glas
Höjd (metrisk) 192 cm
Antal dörrar 4
Bredd (metrisk) 900 mm