Läs mer
Koettermann™ Höga förvaringsskåp
Produktkod. p-8013620
Djup (metriskt):
500 mm
516 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 14855311
Brand: Koettermann™ 30100084
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Högt förvaringsskåp
Typ av skåp Hög förvaring
Djup (metriskt) 516 mm
Mått (D x B x H) 516 x 900 x 1920 mm
Höjd (metrisk) 192 cm
Antal dörrar 2
Bredd (metrisk) 900 mm