missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Talnetant, MedChemExpress

Produktkod. 16492227
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492227 50 mg -
16406098 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16492227 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14552

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Talnetant (SB 223412) is a potent and selective NK3 receptor antagonist (ki=1.4 nM, hNK-3-CHO); 100-fold selective for the hNK-3 versus hNK-2 receptor, with no affinity for the hNK-1 at concentrations up to 100 uM.

Talnetant (SB 223412) is a potent and selective NK3 receptor antagonist (ki=1.4 nM, hNK-3-CHO)

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Talnetant
CAS 174636-32-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H22N2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym SB 223412
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (261.47 mM)
LEDER OC1=C(C(N[C@H](C2=CC=CC=C2)CC)=O)C3=C(N=C1C4=CC=CC=C4)C=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 382.45
Formel vikt 382.45
Procent renhet 99.15%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.