Läs mer
Talniflumat, TRC
Produktkod. 30419800
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30419800 25 mg
1 options
Produktkod. 30419800 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT00557525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Talniflumate
CAS 66898-62-2
Molekylformel C21H13F3N2O4
Kvantitet 25 mg
Synonym BA 7602-06, Somalgen, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-','1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl-3-pyridinecarboxylic Acid Ester
InChI formel InChI=1S/C21H13F3N2O4/c22-21(23,24)12-5-3-6-13(11-12)26-17-16(9-4-10-25-17)19(28)30-20-15-8-2-1-7-14(15)18(27)29-20/h1-11,20H,(H,25,26)
LEDER FC(F)(F)c1cccc(Nc2ncccc2C(=O)OC3OC(=O)c4ccccc34)c1
IUPAC-namn (3-oxo-1H-2-benzofuran-1-yl) 2-[3-(trifluorometyl)anilino]pyridin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 414.33
Formel vikt 414.0827