Läs mer
Cytiva TALON™ Superflow Medium
Produktkod. 12644883 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12644883 50 ml 50ml
11658893 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12644883 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28957502
 Begränsad artikel
I lager
Erbjuder annan selektivitet jämfört med nickelladdat media. Cytiva TALON™ Superflow Medium som används för rening av histidinmärkta rekombinanta proteiner av IMAC.
Funktioner
  • Ligand - TALON Superflow Kobolt-IMAC
  • Matris - Tvärbunden agaros, 6%
  • Partikelstorlek - 60 -160 μm
  • Bindningskapacitet/ml - Upp till 20 mg histidinmärkt protein
  • Arbetsområde för pH-stabilitet - 3 till 12
  • pH-stabilitet Cleaning-in-Place (CIP) - 2 - 14 Co 2+ avskalat medium
  • Komplett förpackningsstorlek - 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 ml
För användning med (applikation) För rening av histidinmärkt rekombinant Pby immobiliserad metallaffinitetskromatografi
Förvaringskrav 4 °C till 8 °C
Bindande kapacitet Upp till 20 mg histidinmärkt protein
Produkttyp Klo Superflow Media
Partikelstorlek 60 till 160μ m
Matris 6 % tvärbunden agaros
pH-intervall 3 till 12
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Klo Superflow Kobolt-IMAC
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TALON Superflow, 50 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, cobalt